8-Methoxy-2-tetralone
Leverantör: Apollo Scientific
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 3075 SEK
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralone
8-Methoxy-2-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Smältpunkt: 48…55 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06411220
CAS nummer: 5309-19-3