(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridazin-3-amine
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 415 SEK
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Smältpunkt: 108…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02732844
CAS nummer: 7145-60-0