5-Methoxy-2-tetralone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone
OR9095-1G OR9095-5G
APOSOR9095-1GEA 175 SEK
APOSOR9095-1G APOSOR9095-5G
5-Methoxy-2-tetralone 97%
5-Methoxy-2-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Kokpunkt: 165 °C/10mmHg
Smältpunkt: 32…36 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064958
CAS nummer: 32940-15-1