3-Ethoxypiperidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909417-1G OR909417-5G
APOSOR909417-1GEA 1025 SEK
APOSOR909417-1G APOSOR909417-5G
3-Ethoxypiperidine 97%
3-Ethoxypiperidine
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05022464
CAS nummer: 88536-17-8