7-Methoxybenzofuran 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909389-1G OR909389-5G
APOSOR909389-1GEA 2750 SEK
APOSOR909389-1G APOSOR909389-5G
7-Methoxybenzofuran 95%
7-Methoxybenzofuran
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01310825
CAS nummer: 7168-85-6