2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909356-1G OR909356-5G
APOSOR909356-1GEA 2425 SEK
APOSOR909356-1G APOSOR909356-5G
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276758
CAS nummer: 62882-08-0