1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909353-10G OR909353-1G OR909353-5G
APOSOR909353-10GEA 11375 SEK
APOSOR909353-10G APOSOR909353-1G APOSOR909353-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06260724
CAS nummer: 313735-67-0