7,8-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909167-1G OR909167-5G
APOSOR909167-1GEA 2575 SEK
APOSOR909167-1G APOSOR909167-5G
7,8-Dichloroquinoline 98%
7,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12026044
CAS nummer: 703-49-1