1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9090-5G OR9090-1G OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA 325 SEK
APOSOR9090-5G APOSOR9090-1G APOSOR9090-10G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formel: C₁₆H₁₅NO
Kokpunkt: 350…355 °C
Densitet: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00964539
CAS nummer: 40320-60-3