4'-Methylformanilide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR908773-1G OR908773-5G
APOSOR908773-1GEA 1975 SEK
APOSOR908773-1G APOSOR908773-5G
4'-Methylformanilide 95%
4'-Methylformanilide
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 3085-54-9