Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 3000 SEK
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formel: C₇H₁₁NO₂
Kokpunkt: 185 °C
Densitet: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00034667
CAS nummer: 1572-98-1