2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR908028-1G OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA 2250 SEK
APOSOR908028-1G APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₆H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10005348
CAS nummer: 2273-40-7