3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR907983-1G OR907983-250MG
APOSOR907983-1GEA 1375 SEK
APOSOR907983-1G APOSOR907983-250MG
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16659096
CAS nummer: 770718-92-8