3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 2225 SEK
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C7H7Br2N
MW: 264,950 g/mol
Smältpunkt: 65 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00234282
CAS nummer: 3430-34-0