2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR907037-1G OR907037-250MG
APOSOR907037-1GEA 8475 SEK
APOSOR907037-1G APOSOR907037-250MG
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 52632-05-0