4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR907028-1G OR907028-5G
APOSOR907028-1GEA 0 SEK
APOSOR907028-1G APOSOR907028-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08236809
CAS nummer: 51957-32-5