2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR907027-1G OR907027-250MG
APOSOR907027-1GEA 0 SEK
APOSOR907027-1G APOSOR907027-250MG
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂OS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683211
CAS nummer: 1074-68-6