1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 695 SEK
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Smältpunkt: 81…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863665
CAS nummer: 27421-51-8