tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 1425 SEK
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Smältpunkt: 34…38 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01631194
CAS nummer: 101385-93-7