2-Amino-5-ethylpyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR906857-1G OR906857-250MG
APOSOR906857-1GEA 9650 SEK
APOSOR906857-1G APOSOR906857-250MG
2-Amino-5-ethylpyrazine 95%
2-Amino-5-ethylpyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 13535-07-4