2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 2250 SEK
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02663567
CAS nummer: 104678-13-9