5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR906830-1G OR906830-250MG OR906830-5G
APOSOR906830-1GEA 3875 SEK
APOSOR906830-1G APOSOR906830-250MG APOSOR906830-5G
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
5-Chloropyrimidin-4-ol
Formel: C4H3ClN2O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 4349-08-0