2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR906339-1G OR906339-250MG
APOSOR906339-1GEA 7025 SEK
APOSOR906339-1G APOSOR906339-250MG
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 112581-77-8