2-Methoxypyrimidine-4,6-diol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dihydroxy-2-methoxypyrimidine
OR906197-10G OR906197-1G OR906197-5G
APOSOR906197-10GEA 9750 SEK
APOSOR906197-10G APOSOR906197-1G APOSOR906197-5G
2-Methoxypyrimidine-4,6-diol 95%
2-Methoxypyrimidine-4,6-diol
Formel: C₅H₆N₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1758-98-1