1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR906008-1G OR906008-250MG
APOSOR906008-1GEA 5750 SEK
APOSOR906008-1G APOSOR906008-250MG
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
1,2-Benzisoxazol-6-ol
Formel: C₇H₅NO₂
Kokpunkt: 300 °C
Densitet: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 135 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09999144
CAS nummer: 65685-55-4