4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR905864-1G OR905864-250MG OR905864-5G
APOSOR905864-1GEA 2050 SEK
APOSOR905864-1G APOSOR905864-250MG APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Smältpunkt: 197…212 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00233883
CAS nummer: 92149-07-0