5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR905560-1G OR905560-250MG OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA 4350 SEK
APOSOR905560-1G APOSOR905560-250MG APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Smältpunkt: 120 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 499770-76-2