Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
OR905460-10G OR905460-25G
APOSOR905460-10GEA 1200 SEK
APOSOR905460-10G APOSOR905460-25G
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,6604 g/mol
Smältpunkt: 101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11844787
CAS nummer: 85532-40-7