2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR905384-1G OR905384-250MG
APOSOR905384-1GEA 4925 SEK
APOSOR905384-1G APOSOR905384-250MG
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 164738-44-7