Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR905297-1G
OR905297-5G
APOSOR905297-1GEA
1375
SEK
APOSOR905297-1G
APOSOR905297-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NS MW: 159,2077 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09751294 CAS nummer: 55219-11-9 |