7-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR905208-1G OR905208-250MG
APOSOR905208-1GEA 4125 SEK
APOSOR905208-1G APOSOR905208-250MG
7-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
7-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027036
CAS nummer: 1000340-51-1