6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR905192-1G OR905192-250MG
APOSOR905192-1GEA 1550 SEK
APOSOR905192-1G APOSOR905192-250MG
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955650
CAS nummer: 101079-62-3