4-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-DELTA4-tetrahydrophthalic Anhydride
OR905006-1G OR905006-5G
APOSOR905006-1GEA 2425 SEK
APOSOR905006-1G APOSOR905006-5G
4-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride 95%
4-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00023106
CAS nummer: 3425-89-6