Ethyl-3-bromopropionate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR904910-100G OR904910-500G
APOSOR904910-100GEA 290 SEK
APOSOR904910-100G APOSOR904910-500G
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Ethyl-3-bromopropionate
Formel: C₅H₉BrO₂
Kokpunkt: 135…136 °C
Densitet: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000251
CAS nummer: 539-74-2