Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904870-10G OR904870-1G OR904870-5G
APOSOR904870-10GEA 5300 SEK
APOSOR904870-10G APOSOR904870-1G APOSOR904870-5G
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Methyl-2-bromoisovalerate
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 26330-51-8