Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904800-1G OR904800-250MG
APOSOR904800-1GEA 9900 SEK
APOSOR904800-1G APOSOR904800-250MG
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₇H₈O₃S
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 5556-22-9