4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904473-1G OR904473-250MG
APOSOR904473-1GEA 7175 SEK
APOSOR904473-1G APOSOR904473-250MG
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
4-(Thiazol-2-yl)aniline
Formel: C₉H₈N₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06655097
CAS nummer: 193017-26-4