2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904469-1G OR904469-250MG
APOSOR904469-1GEA 995 SEK
APOSOR904469-1G APOSOR904469-250MG
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₉N₃O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 914349-52-3