Ethyl-2-oxovalerate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904458-100G OR904458-25G
APOSOR904458-100GEA 18450 SEK
APOSOR904458-100G APOSOR904458-25G
Ethyl-2-oxovalerate 96%
Ethyl-2-oxovalerate
Formel: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06410882
CAS nummer: 50461-74-0