Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 345 SEK
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Smältpunkt: 170…190 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00590200
CAS nummer: 372089-59-3