1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904228-1G OR904228-250MG
APOSOR904228-1GEA 4275 SEK
APOSOR904228-1G APOSOR904228-250MG
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02056541
CAS nummer: 676348-38-2