2-Methoxynicotinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 225 SEK
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
2-Methoxynicotinic acid 98%
2-Methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Smältpunkt: 146…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085110
CAS nummer: 16498-81-0