2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903996-1G OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA 7875 SEK
APOSOR903996-1G APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 90272-84-7