2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 2725 SEK
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Kokpunkt: 129…131,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 18755-56-1