4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903778-1G OR903778-5G OR903778-25G
APOSOR903778-1GEA 1300 SEK
APOSOR903778-1G APOSOR903778-5G APOSOR903778-25G
4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
4-Bromo-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1257851-33-4