Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903768-1G OR903768-250MG
APOSOR903768-1GEA 5900 SEK
APOSOR903768-1G APOSOR903768-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Thieno[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₄N₂S
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 56088-28-9