3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9037-100G
OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA
395
SEK
APOSOR9037-100G
APOSOR9037-25G
3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Smältpunkt: 73…76 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00222276 CAS nummer: 20265-37-6 |