1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 2150 SEK
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
1,8-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Smältpunkt: 137…143 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042701
CAS nummer: 569-42-6