2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR903618-100G
OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA
295
SEK
APOSOR903618-100G
APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Smältpunkt: 200…207 °C Flampunkt: 234 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007362 CAS nummer: 17420-30-3 |