3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903550-10G OR903550-1G OR903550-5G
APOSOR903550-10GEA 1400 SEK
APOSOR903550-10G APOSOR903550-1G APOSOR903550-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C4H5BrN2
MW: 161,0000 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110668
CAS nummer: 151049-87-5